安全性情報
78437
Supelco
Palladium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Palladium Standard for AAS can be used as a standard to determine the amount of palladium biosorbed by Chlorella vulgaris and Saccharomyces cerevisiae immobilized on silica gel from wastewater samples using graphite atomic absorption spectrophotometry (GFAAS).
アナリシスノート
5%塩酸中の1000 mg/LのPd(微量のHNO3 を含む)。高純度Pd金属および HCl 、HNO3 、および水を用いて調製。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78437-100ML-BULK:
78437-BULK:
78437N-BULK:
78437-100ML:4548173958187
78437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Biosorption of platinum and palladium for their separation/preconcentration prior to graphite furnace atomic absorption spectrometric determination
Godlewska-Zylkiewicz B
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 58, 1531-1540 (2003)