安全性情報
39436
Supelco
AAS用ヒ素スタンダード
TraceCERT®, 1 g/L As in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
1 g/L As in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • モノクロタリン誘発性血管運動機能障害:ある研究では、肺高血圧症がラットの横隔膜細動脈の血管運動機能を低下させることが実証されており、モノクロタリンはこの状態を誘発するために使用され、肺動脈性高血圧症の全身血管への影響の理解に役立っています(Schulze et al., 2024)。
アナリシスノート
高純度As2O3、HNO3、NaOHおよび水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L As(NaOH含有)。
その他情報
弊社のTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストにつきましては、弊社の無機物TraceCERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39436-250ML:4548173241692
39436-250ML-BULK:
39436-VAR:
39436-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zygmunt M Gusiatin et al.
Journal of hazardous materials, 338, 160-166 (2017-06-02)
Batch washing experiments were performed to evaluate the feasibility of using a solution of humic substances (HS) extracted from municipal sewage sludge as a washing agent to remove As from soils at a former As mining area. Soils (S1, S2
資料
Testing for heavy metals in food and beverages? You understand that prolonged trace exposure to heavy metals such as arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), lead (Pb), mercury (Hg), and thallium (Tl), via the food, beverages and drinking water we consume can cause serious health risks. Fortunately, increasingly sensitive tests are in place to ensure our food is safe. Discover the recent advances in analytical technologies for heavy metal detection and the products, services and technical support available to help you keep us all safe. Because we all want to trust what we eat.