certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1 mg/L Au in hydrochloric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アナリシスノート
1 mg/L Au in 5% hydrochloric acid (contains HNO3 traces), prepared with high purity Au metal, HCl and HNO3
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67363-VAR:
67363-100ML:4548173377070
67363-100ML-BULK:
67363-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック