詳細
フェノール化合物であるハイドロキノン(HQ)は1,4-ジヒドロキシベンゼンとしても知られています。 空気サンプルに含まれるHQならびにレゾルシノールやフェノールの同期蛍光法による検出が提案されています。 Hqの電気化学的酸化は、サイクリックボルタンメトリーおよび示差パルスボルタンメトリーを用いて調べられています。 昇華、気化、および融解のエンタルピーが報告されています。
アプリケーション
ハイドロキノンは、ホスホン酸ジクロリドとの反応による二環式リン酸エステル誘導体の合成に使用される可能性があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H17902-VAR:
H17902-500G:4548173949512
H17902-100G:4548173949499
H17902-BULK:
H17902-2KG:4548173949505
この製品を見ている人はこちらもチェック
Di-hydroxybenzenes: Catechol, resorcinol, and hydroquinone: Enthalpies of phase transitions revisited.
Verevkin SP and Kozlova SA.
Thermochimica Acta, 471(1), 33-42 (2008)
Simultaneous determination of hydroquinone and catechol at a glassy carbon electrode modified with multiwall carbon nanotubes.
Qi H and Zhang C.
Electroanalysis, 17(10), 832-838 (2005)
Electrocatalytic activity and simultaneous determination of catechol and hydroquinone at mesoporous platinum electrode.
Ghanem MA.
Electrochemical Communications, 9(10), 2501-2506 (2007)
Determination of phenol, resorcinol and hydroquinone in air samples by synchronous fluorescence using partial least-squares (PLS).
Pistonesi MF, et al.
Talanta, 69(5), 1265-1268 (2006)
Reaction of hydroquinone with 2-ethoxyvinylphosphonyl dichloride.
Sadykova YM, et al.
Russian Chemical Bulletin, 61(10), 2009-2009 (2012)