Merck
712221
Sigma-Aldrich
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Boc-Pra-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO4
CAS番号:
分子量:
213.23
Beilstein:
5739897
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
光学活性
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
712221-BULK:
712221-500MG:
712221-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1