Merck
157317
Sigma-Aldrich
シクロプロピルトリフェニルホスホニウムブロミド
98%
別名:
NSC 110599
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
383.26
Beilstein:
4170278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-181 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Znの電解分極に用います
抗腫瘍活性の可能性に関する研究
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 連続するアジド化および分子内Schmidt反応に用いるケトハライド類
  • シクロプロピリデンメチレンアリールエチンイン
  • アザビシクロ[3.1.0]ヘキサンを含むジペプチド類
ヒドロアルキニル化に用いる反応剤
Wittig 試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
157317-BULK:
157317-5G:
157317-VAR:
157317-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)