About This Item
化学式:
HOCH2CH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
389.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
217-219 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phosphine
SMILES記法
[Br-].OCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.BrH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
活性化イミンのオレフィン化に関与する反応剤
官能基化した多層カーボンナノチューブを持つPETナノ複合体ファイバーの修飾剤
官能基化した多層カーボンナノチューブを持つPETナノ複合体ファイバーの修飾剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
304131-VAR:
304131-100G:
304131-25G:
304131-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)