Merck
430056
Sigma-Aldrich
ベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド 臭化物
96%
別名:
(フェニルメチル)トリフェニルホスホニウム 臭化物, NSC 54813, ブロモ(ベンジル)トリフェニルホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2P(Br)(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
433.32
Beilstein:
3599867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
295-298 °C (lit.)
官能基
phenyl
phosphine
SMILES記法
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下のための反応物質:
  • ビニルエポキシドのステレオ選択的アジド分解
  • ジヒドレキシジンの不斉合成のためのエナンチオ選択的アジリジン化とフリーデル・クラフツ環化
  • ベンゾキノンパルビステミンA合成のための生体模倣鉄(III)が媒介する酸化二量体化
  • D-グルコースからのsyn-ジアリールヘプタノイドのエナンチオ選択的合成
  • β-アミロイド斑リガンドの調製
  • 脱炭酸シクロプロパン化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430056-BULK:
430056-10KG:
430056-VAR:
430056-250G:
430056-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
430056-250G4061833547557
430056-50G4061833547564