Merck
732990
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-4-ヒドロキシクマリン
別名:
7-ブロモ-4-ヒドロキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ブロモ-4-ヒドロキシ-2H-クロメン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrO3
CAS番号:
分子量:
241.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
244-249 °C
SMILES記法
OC1=CC(=O)Oc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H5BrO3/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,11H
InChI Key
UJWIUPBUKQLTTJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3