Merck
F0050000
フェノテロール 臭化水素酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(3,5-ジヒドロキシフェニル)-2-ヒドロキシ-2′-(4-ヒドロキシフェニル)-1′-メチルジエチルアミン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO4 · HBr
CAS番号:
分子量:
384.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenoterol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChI Key
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fenoterol hydrobromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frank Kässner et al.
Drugs, 64(15), 1671-1682 (2004-07-20)
Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) can be effectively treated by the use of bronchodilator therapies delivered by inhalation. Berodual is a fixed combination of the anticholinergic agent ipratropium bromide (IB) and the beta2-adrenergic agonist fenoterol hydrobromide (FEN). IB/FEN
A versatile liquid chromatography?tandem mass spectrometry system for the analysis of different groups of veterinary drugs.
Mu?oz P, et al.
Analytica Chimica Acta, 529(1-2), 137-144 (2005)