安全性情報
567051-M
Millipore
Sinefungin
InSolution, ≥95%, antibiotic
別名:
InSolution Sinefungin, SF, Adenosyl-ornithine, A9145
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N7O5
CAS番号:
分子量:
381.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(=O)O
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
InChI Key
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
詳細
An anti-leishmanial nucleoside antibiotic that acts as an S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase-specific inhibitor.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
A 10 mM (2 mg/524 µl) solution in H₂O.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001. J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996. Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W. 1981. J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978. J. Biol. Chem.253, 4075.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
567051-MG:
567051-2MG:
567051-2MG-M:
試験成績書(COA)