安全性情報
COND75
Supelco
導電率標準 - 75 μmhos/cm
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC COND-75-0.500
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
The product is a certified reference material (CRM), produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 requirements. The assigned specific conductance value of 75.0 ± 0.2 µmhos/cm is traceable to SI and higher order standards from NIST through an unbroken chain of comparisons.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis (CoA).
This ready-to-use sample is delivered in 500 mL HDPE bottle.
アプリケーション
Conductivity calibration standard solution to qualify conductivity measurement devices.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
COND75-1L:
COND75-500ML:
COND75-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Supelco
Supelco
QC1034
Sulfide - WP
水 UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT3