安全性情報
COND25
Supelco
導電率標準 - 25 μmhos/cm
certified reference material
別名:
25 μmhos/cm Conductivity Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC COND-25-0.500
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This ready-to-use certified reference material (CRM) is produced and qualified following ISO 17034 and ISO/IEC 17025. It is manufactured gravimetrically with traceability to SI and higher order standards from National Institute of Standards and Technology (NIST). Its certified value is based on purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value. It is delivered in a 500 mL HDPE bottle.
All information regarding metrological traceability, uncertainty, homogeneity and stability is documented in the certificate of analysis (CoA).
アプリケーション
Suitable for use in calibration of instruments for conductivity measurements.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
COND25-500ML:
COND25-1L:
COND25-BULK:
COND25-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4