安全性情報
91916
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 30000 μS/cm at 25 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
導電率
29700-30300 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Standard for conductivity sensor calibration.
Standard
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91916-VAR:
91916-BULK:
91916-500ML:4548173376387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Analysis and Analyzers, 2 (2006)