安全性情報
03729
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10-25% KCl (T)
導電率
198000-202000 μS/cm at 25 °C
密度
1.063-1.133 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
It is a standard solution for conductivity meter calibration.
Standard
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03729-BULK:
03729-500ML:4548173334134
03729-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)