濃度
10-25% KCl (T)
導電率
297000-303000 μS/cm at 25 °C
密度
1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Conductivity standard solution for calibration of conductivity sensors for conductivity measurements. It is delivered in a 500 mL package size.
Standard
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66337-500ML:
66337-VAR:
66337-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2, 2 (2016)
Denis V Axenov-Gribanov et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 109(10), 1307-1322 (2016-07-10)
Isolated ecosystems existing under specific environmental conditions have been shown to be promising sources of new strains of actinobacteria. The taiga forest of Baikal Siberia has not been well studied, and its actinobacterial population remains uncharacterized. The proximity between the
Volunteer stream monitoring a methods manual null