安全性情報
COND2060
Supelco
導電率標準 - 2060 μmhos/cm
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC COND-2060-0.500
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
This ready-to-use certified reference material (CRM) is manufactured and certified according to ISO 17034 and ISO/IEC 17025. The specific conductance value of 2060 ± 75 µmhos/ cm is traceable to SI and higher order standards from National Institute of Standards and Technology (NIST). The certified value is based on purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value.
All information regarding packaging, uncertainty, homogeneity and stability is documented in the certificate of analysis (CoA).
アプリケーション
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking of conductivity meters.
Used as a standard in the construction of electrical conductivity sensors for detection and chemical mapping of ammonia release.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
COND2060-BULK:
COND2060-500ML:
COND2060-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Developing a network of inexpensive electrical conductivity sensors to map ammonia release
Collins MD, et al.
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XIII, 12116, 133-139 (2022)