Merck
C0700000
Cephaëline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(−)-Cephaeline dihydrochloride, NSC 32944
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38N2O4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
539.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ipecacuanha
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C28H38N2O4.2ClH/c1-5-17-16-30-9-7-19-13-27(33-3)28(34-4)15-22(19)24(30)11-20(17)10-23-21-14-26(32-2)25(31)12-18(21)6-8-29-23;;/h12-15,17,20,23-24,29,31H,5-11,16H2,1-4H3;2*1H/t17-,20?,23+,24?;;/m0../s1
InChI Key
YAOHSWWVTZSRQM-ILYWHXRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cephaëline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
C0700000:
C0700000-15MG:
C0700000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)