Merck
CDS021717
Sigma-Aldrich
セフカペンピボキシル塩酸塩水化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32ClN5O9S2
CAS番号:
分子量:
622.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
[H]Cl.[H]O[H].O=C1N(C(C(OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)=C2COC(N)=O)[C@@](SC2)([H])[C@@H]1NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=C\CC)=O
InChI
1S/C23H29N5O8S2.ClH.H2O/c1-5-6-12(13-9-38-21(24)26-13)16(29)27-14-17(30)28-15(11(7-34-22(25)33)8-37-18(14)28)19(31)35-10-36-20(32)23(2,3)4;;/h6,9,14,18H,5,7-8,10H2,1-4H3,(H2,24,26)(H2,25,33)(H,27,29);1H;1H2/b12-6-;;/t14-,18-;;/m1../s1
InChI Key
LUXIJPQYUCFVAL-XRLCNELCSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichはこの製品を一連の独特な化学薬品の一部として早期発見の研究者に提供していることに注意してください。Sigma-Aldrichはこの製品の分析データを収集しません。Buyerは製品の識別や純度を確認する責任を負います。販売はすべて最終です。
Sigma-Aldrichの販売の標準約款、またはSigma-AldrichとBuyerの間の契約に含まれるいかなる反対の規定にもかかわらず、Sigma-Aldrichは本製品を「無保証」で販売し、本製品について、法律、取引の過程、履行の過程、取引慣習またはその他のいずれにより生じるものであっても、(A) 商品性の保証、(B) 特定目的に対する適合性の保証、あるいは (C) 第三者の知的所有権の侵害に対する保証を含む、一切の表示または保証を行いません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS021717-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)