Merck
63965
Supelco
(−)-β-エレメン
analytical standard
別名:
β-エレメン, (1S,2S,4R)-(−)-2,4-ジイソプロペニル-1-メチル-1-ビニルシクロヘキサン, (1S,2S,4R)-1-エテニル-1-メチル-2,4-ビス(1-メチルエテニル)シクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2207781
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
InChI Key
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F
引火点(℃)
98 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
63965-BULK:
63965-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huatang Wang et al.
Environmental entomology, 48(1), 245-252 (2018-12-20)
For insects, odorant-binding proteins (OBPs) play an essential role in binding and transporting semiochemicals through the sensillum lymph to olfactory receptor neurons within the antennal sensilla. In the present study, the full-length cDNA encoding a general odorant-binding protein 1 (DcitOBP1