Merck
17790
Sigma-Aldrich
β-オイデスモール
≥90% (GC)
別名:
(2R,4aR,8aS)-デカヒドロ-8-メチレン-α,α,4a-トリメチル-2-ナフチルメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
5735560
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
powder
mp
72-74 °C (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@@H](CC[C@@]1(C)CCCC2=C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-11-6-5-8-15(4)9-7-12(10-13(11)15)14(2,3)16/h12-13,16H,1,5-10H2,2-4H3/t12-,13+,15-/m1/s1
InChI Key
BOPIMTNSYWYZOC-VNHYZAJKSA-N
詳細
β-オイデスモールは芳香族の酸素化セスキテルペン化合物です。主にMagnolia(モクレン)の樹皮にみられ、Cryptomeria japonica(スギ)、Atractylodes lancea(ホソバオケラ)、Pterocarpus santalinus(コウキシタン)、Ginkgo biloba(イチョウ)、Nardostachys jatamansi(スパイクナード)などの他の薬草からも抽出できます。
アプリケーション
β-オイデスモールは、以下の用途に使用されています:
  • ヒト皮膚線維芽細胞(HDF)に対する抗酸化、抗炎症、細胞保存作用を検討するための処理剤として
  • 代謝工学的に改変されたE. coli(大腸菌)抽出テルペンシンターゼ(Tps)遺伝子がβ-オイデスモールシンターゼをコードするかどうかをガスクロマトグラフィー質量分析(GC/MS)法を用いて調べるための標準物質として
  • 単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)に対する抗ウイルス効果を検討するため
  • コカイン誘発性プラナリア行動の回復効果を調べるため
生物化学的/生理学的作用
β-オイデスモールには多くの薬理学的ベネフィットがあります。多くの精油に含まれる有効成分で、抗酸化作用や抗菌作用を示します。β-オイデスモールは、Litsea coreana(カゴノキ)の木の葉の精油に抗真菌活性、またTaiwania cryptomerioides(タイワンスギ)の木の小枝に抗木材腐朽菌活性をそれぞれ誘導します。ヒト腫瘍細胞の腫瘍細胞増殖、成長および遊走を抑制します。β-オイデスモールは神経系に対してさまざまな保護効果を有することが知られています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17790-BULK:
17790-50MG:
17790-VAR:
17790-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anny C S Britto et al.
Planta medica, 78(5), 409-414 (2012-01-26)
Guatteria friesiana (W. A. Rodrigues) Erkens & Maas (synonym Guatteriopsis friesiana W. A. Rodrigues), popularly known as "envireira", is a medicinal plant found in the Brazilian and Colombian Amazon basin that is used in traditional medicine for various purposes. Recent
Fengnian Yu et al.
FEBS letters, 582(5), 565-572 (2008-02-05)
In this paper, we have identified a new sesquiterpene synthase gene (ZSS2) from Zingiber zerumbet Smith. Functional expression of ZSS2 in Escherichia coli and in vitro enzyme assay showed that the encoded enzyme catalyzed the formation of beta-eudesmol and five
Ramón E Robles-Zepeda et al.
Fitoterapia, 80(1), 12-17 (2008-10-01)
Montanoa tomentosa has been used in traditional medicine in Mexico to treat diverse female health disorders; it is particularly useful in inducing childbirth. Microscopic analysis of leaf surfaces of M. tomentosa revealed the presence of glandular trichomes. The chemical profile
Antimicrobial and antioxidant activities and gas chromatography mass spectrometry (GC/MS) analysis of the essential oils of Ajuga bracteosa Wall. ex Benth. and Lavandula dentata L. growing wild in Yemen
Mothana RA, et al.,
Journal of Medicinal Plants Research, 6(15), 3066-3071 (2012)
Chen-Lung Ho et al.
Natural product communications, 5(10), 1677-1680 (2010-12-03)
The hydrodistilled leaf essential oil of Litsea coreana was analyzed by GC/FID and GC/MS. Fifty-two compounds were identified, the main components being n-decanal (27.5%), 2E,6E-farnesol (25.8%), beta-eudesmol (10.3%), ethyl n-dodecanoate (8.0%) and tau-cadinol (6.6%). Oxygenated sesquiterpenes (56.8%) and non-terpenoids (37.0%)
資料
The cannabinoids found in the Cannabis plant commonly referred to as marijuana, have grown in popularity for treating a variety of ailments from arthritis, glaucoma, and chronic pain to malnutrition, multiple sclerosis, and cancer.