Merck
BP803
3′-アジド-3′-デオキシチミジン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
AZT, ZDV, アジドチミジン, ジドブジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4
CAS番号:
分子量:
267.24
Beilstein:
3595791
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zidovudine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
113-115 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zidovudine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Abacavir, Zidovudine and Lamivudine Tablets
  • Zidovudine and Lamivudine Tablets
  • Zidovudine Capsules
  • Zidovudine Infusion
  • Abacavir Tablets
  • Zidovudine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    HIV-1ウイルスに対して活性を示す逆転写酵素インヒビタ-です。
    包装
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Carc. 2 - Muta. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP803:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)