Merck
Y0002266
3′-アジド-3′-デオキシチミジン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
AZT, ZDV, アジドチミジン, ジドブジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4
CAS番号:
分子量:
267.24
Beilstein:
3595791
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
zidovudine
メーカー/製品名
EDQM
mp
113-115 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zidovudine for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
HIV-1ウイルスに対して活性を示す逆転写酵素インヒビタ-です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002266:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)