Merck
BP694
アルギニン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
L-アルギニン 一塩酸塩, (S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
arginine
形状
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
236-230 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Arginine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Arginine Hydrochloride Oral Solution
  • Arginine Hydrochloride Infusion
  • Arginine Hydrochloride Sterile Concentrate
  • 生物化学的/生理学的作用
    一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP694:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)