Merck
BP422
ペルフェナジン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26ClN3OS
CAS番号:
分子量:
403.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
perphenazine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI Key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Perphenazine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
D2ド-パミンレセプタ-のアンタゴニストです。αアドレナリン作動性受容体アンタゴニストであり、σ受容体アゴニストです。フェノチアジン系抗精神病薬です。in vitroでグルタミン酸デヒドロゲナ-ゼを阻害します。
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)