Merck
Y0001045
システム適合性用ペルフェナジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ペルフェナジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26ClN3OS
CAS番号:
分子量:
403.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
perphenazine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI Key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Perphenazine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
D2ド-パミンレセプタ-のアンタゴニストです。αアドレナリン作動性受容体アンタゴニストであり、σ受容体アゴニストです。フェノチアジン系抗精神病薬です。in vitroでグルタミン酸デヒドロゲナ-ゼを阻害します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001045-1EA:
Y0001045:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
B Hartung et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD003443-CD003443 (2005-01-28)
Perphenazine is an old phenothiazine antipsychotic with a potency similar to haloperidol. It has been used for many years and is popular in the northern European countries and Japan. To examine the clinical effects and safety of perphenazine for those
Alexander Schnabel et al.
European journal of anaesthesiology, 27(12), 1044-1051 (2010-08-27)
despite the introduction of newer antiemetics in the prevention of postoperative nausea and vomiting (PONV), perphenazine is recommended in current guidelines, as the concept of multimodal management of PONV in high-risk patients requires more than two drugs to be combined.
Disposition of the neuroleptics perphenazine, zuclopenthixol, and haloperidol cosegregates with polymorphic debrisoquine hydroxylation.
L Bertilsson et al.
Psychopharmacology series, 10, 230-237 (1993-01-01)
A David et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD001717-CD001717 (2005-07-22)
Antipsychotic drugs are usually given orally but compliance with medication given by this route may be difficult to quantify. The development of depot injections in the 1960s gave rise to extensive use of depots as a means of long-term maintenance
Perphenazine serum levels in patients on standard doses.
F Haffner
Psychopharmacology series, 7, 280-283 (1989-01-01)