Merck
1511000
USP
ペルフェナジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26ClN3OS
CAS番号:
分子量:
403.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
perphenazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
InChI Key
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Perphenazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Perphenazine Tablets
  • Perphenazine and Amitriptyline Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
D2ド-パミンレセプタ-のアンタゴニストです。αアドレナリン作動性受容体アンタゴニストであり、σ受容体アゴニストです。フェノチアジン系抗精神病薬です。in vitroでグルタミン酸デヒドロゲナ-ゼを阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1511000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)