Merck
1610001
USP
スコポラミン 臭化水素酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(−)-スコポラミン 臭化水素酸塩 三水和物, トロパ酸スコピン, ヒヨスチン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO4 · HBr · 3H2O
CAS番号:
分子量:
438.31
Beilstein:
6100669
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
scopolamine, hyoscine
メーカー/製品名
USP
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI Key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Scopolamine hydrobromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Belladonna Extract
  • Belladonna Extract Tablets
  • Belladonna Leaf
  • Belladonna Tincture
  • Homatropine Hydrobromide
  • Methscopolamine Bromide
  • Methscopolamine Bromide Tablets
生物化学的/生理学的作用
ムスカリン性アセチルコリンレセプターの非選択的な競合性アンタゴニストです。スコポラミン誘発健忘症の実験動物は、記憶障害のモデルとして広く用いられています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
1610001-500MG:
1610001-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)