安全性情報
528315-M
Millipore
PIPPS
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C) PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
別名:
PIPPS, Piperazine-N,Nʹ- bis(3-propanesulfonic Acid), Piperazine-N,Nʹ-bis(3-propanesulfonic Acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O6S2
CAS番号:
分子量:
330.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥97% dry basis (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
pKa (20 °C)
7.96
溶解性
water: 1%
0.25 M NaOH: 5%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CCCN1CCN(CC1)CCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C10H22N2O6S2/c13-19(14,15)9-1-3-11-5-7-12(8-6-11)4-2-10-20(16,17)18/h1-10H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
InChI Key
PDLPTSJWDUCMKS-UHFFFAOYSA-N
詳細
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (aqueous solution, 25°C, ionic strength = 100 mM). PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Yu, Q., et al. 1997. Anal. Biochem. 253, 50.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
528315-1KG:
528315-GM:
528315-3KG-M:
528315-100GM-M:
528315-0GM:
528315-3KG:
528315-1KG-M:
528315-100GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ドデカン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
297879
ドデカン