安全性情報
BCR660
Ethanol in water (SNIF)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
同位体純度
 2H
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
関連するカテゴリー
アナリシスノート
For more information please see:
BCR660
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR660-450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)