安全性情報
ETWA05
Certified Alcohol Reference Standard
5% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ETWA05-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)