Merck
B0550000
ベンゼトニウムクロリド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(ジイソブチルフェノキシエトキシエチル)ジメチルベンジルアンモニウムクロリド 溶液, フェメロールクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42ClNO2
CAS番号:
分子量:
448.08
Beilstein:
3898548
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benzethonium chloride
メーカー/製品名
EDQM
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzethonium chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B0550000-1EA:
B0550000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Marques et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 444, 170-175 (2015-02-24)
Mesangial cells subject to high extracellular glucose concentrations, as occur in hyperglycaemic states, are unable to down regulate glucose influx, resulting in intracellular activation of deleterious biochemical pathways. A high expression of GLUT1 participates in the development of diabetic glomerulopathy.
Soraia Macari et al.
Archives of oral biology, 60(2), 333-341 (2014-12-02)
Oestrogen plays major role in bone metabolism/remodelling. Despite of well-established effect of oestrogen deficiency on long bones, it remains unclear whether alveolar bone is affected. We aimed to determine the effect of oestrogen-deficiency in the alveolar bone microarchitecture. C57BL6/J and
Akhil K Seth et al.
Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society, 22(6), 712-719 (2014-09-19)
The importance of bacterial biofilms to chronic wound pathogenesis is well established. Different treatment modalities, including topical dressings, have yet to show consistent efficacy against wound biofilm. This study evaluates the impact of a novel, antimicrobial Test Dressing on Pseudomonas
Jasmin Barman-Aksözen et al.
Blood cells, molecules & diseases, 54(1), 71-77 (2014-09-03)
The activity of the erythroid-specific isoenzyme of 5-aminolevulinic acid synthase (ALAS2), the first and rate-limiting enzyme in heme biosynthesis, is down-regulated during iron-deficiency. Ferrochelatase (FECH), the last enzyme of this pathway, inserts iron into protoporphyrin IX (PPIX) to form heme.
Ethika Tyagi et al.
Neurobiology of disease, 73, 307-318 (2014-10-07)
Quality nutrition during the period of brain formation is a predictor of brain functional capacity and plasticity during adulthood; however it is not clear how this conferred plasticity imparts long-term neural resilience. Here we report that early exposure to dietary