主要文書
1.15480
Supelco
Hyamine® 1622-solution
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides
別名:
N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.21
製品名
Hyamine® 1622-solution, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.004 M
テクニック
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法的情報
Hyamine is a registered trademark of Lonza Group Ltd.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1