安全性情報
ARK2068
SAFC
Ciclonium bromide
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34BrNO
CAS番号:
分子量:
408.42
UNSPSCコード:
51172164
品質水準
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ARK2068-BULK:
ARK2068-25KG:
ARK2068-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)