Merck
A7455
Sigma-Aldrich
硝酸アンモニウム
BioXtra, ≥99.5%
別名:
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4NO3
CAS番号:
分子量:
80.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
solid
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI Key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonium nitrate (AN) is used as a commercial fertilizer. It is also used as a component of explosives.
アプリケーション
Ammonium nitrate is used as a component of impregnation solution in Gallyas silver stain technique for tissues.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7455-2.5KG:4548173229065
A7455-VAR:
A7455-BULK:
A7455-6X500G-PW:
A7455-500G:4548173229072
A7455-4X2.5KG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coordination Compounds and Inorganics
Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, 5, 439-502 (2008)
The intercalated nuclear complex of the primate amygdala
Zikopoulos B, et al.
Neuroscience, 330, 267-290 (2016)
Opposite development of short-and long-range anterior cingulate pathways in autism
Zikopoulos B, et al.
Acta Neuropathologica, 136(5), 759-778 (2018)
Postnatal development and maturation of layer 1 in the lateral prefrontal cortex and its disruption in autism
Trutzer IM, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 7(1), 40-40 (2019)
Sari Palmroth et al.
Annals of botany, 111(3), 467-477 (2013-01-10)
Water and nitrogen (N) are two limiting resources for biomass production of terrestrial vegetation. Water losses in transpiration (E) can be decreased by reducing leaf stomatal conductance (g(s)) at the expense of lowering CO(2) uptake (A), resulting in increased water-use