安全性情報
1.01187
Supelco
Ammonium nitrate
EMPLURA®
別名:
Ammonium nitrate, Nitric acid ammonia, Ammonia nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4N2O3
CAS番号:
分子量:
80.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
229-347-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥95.0% (alkalimetric)
フォーム
solid
有効性
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
強熱残分
≤0.05% (as sulfate)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
溶解性
1920 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600‑700 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI Key
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Synthesis of some derivatives of 1,8-dioxo-octa-hydro xanthene and 9-aryl-hexahydro acridine-1,8-dione using metal ion-exchanged NaY zeolite as heterogeneous catalyst.: This paper discusses the synthesis of derivatives using metal ion-exchanged NaY zeolite as a catalyst. The study provides insights into ammonium nitrate′s role in catalytic processes (Niasar and Moradian, 2024).
  • The Effect of the Solution Flow and Electrical Field on the Homogeneity of Large-Scale Electrodeposited ZnO Nanorods.: This research examines how solution flow and electrical fields affect the homogeneity of electrodeposited ZnO nanorods, highlighting the use of ammonium nitrate in the deposition process (Zhao et al., 2024).
  • Development of an oxazole-based cleavable linker for peptides.: This research focuses on the development of an oxazole-based cleavable linker for peptides, utilizing ammonium nitrate in the synthesis process (Taggart et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.05 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1