Merck
221244
Sigma-Aldrich
硝酸アンモニウム
ACS reagent, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4NO3
CAS番号:
分子量:
80.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38060309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder, crystals or granules
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5%)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): passes test (lim. ~5 ppm)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI Key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸アンモニウムは、窒素肥料、爆薬、および推進薬酸化剤の主成分です。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221244-VAR:
221244-500G:4548173285603
221244-50KG-PW:
221244-BULK:
221244-50KG:
221244-6X500G-PW:
221244-25G:4548173285597
221244-2.5KG:4548173285580
221244-4X2.5KG-PW:
221244-25KG:
221244-25KG-PW:
221244-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ammonium nitrate: combustion mechanism and the role of additives.
Sinditskii VP, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 30(4), 269-280 (2005)
The Fertilizer Encyclopedia, 46-46 null
Sarah J Benson et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 49(2), 73-80 (2009-07-18)
An evaluation was undertaken to determine if isotope ratio mass spectrometry (IRMS) could assist in the investigation of complex forensic cases by providing a level of discrimination not achievable utilising traditional forensic techniques. The focus of the research was on
Synthesis and characterization of hybrid MCM-41 materials for heavy metal adsorption.
Dimos K, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 126(1), 65-71 (2009)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 168-168 (1994)