Merck
A0325800
アルフゾシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-(3-((4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)メチルアミノ)プロピル)テトラヒドロ-2-フランカルボキサミド 塩酸塩, ウロザトラル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
425.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alfuzosin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI Key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Alfuzosin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
塩酸アルフゾシンは前立腺肥大症(BPH)の治療に使用されるα-アドレナリン受容体遮断薬です。前立腺や膀胱頸部の筋弛緩作用によって排尿を改善します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0325800-1EA:
A0325800:
A0325800-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jarosław Szulfer et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 69-77 (2014-05-06)
This paper focuses on the application of a column classification system based on the Katholieke Universiteit Leuven for the characterization of physicochemical properties of core-shell and ultra-high performance liquid chromatographic stationary phases, followed by the verification of the reliability of