Merck
Y0001906
システム適合性A用アルフゾシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アルフゾシン 塩酸塩, N-(3-((4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)メチルアミノ)プロピル)テトラヒドロ-2-フランカルボキサミド 塩酸塩, ウロザトラル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
425.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alfuzosin
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI Key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Alfuzosin for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
塩酸アルフゾシンはα-アドレナリン受容体遮断薬です。
塩酸アルフゾシンは前立腺肥大症(BPH)の治療に使用されるα-アドレナリン受容体遮断薬です。前立腺や膀胱頸部の筋弛緩作用によって排尿を改善します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)