certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A0325800
traceable to USP 1012917
APIファミリー
alfuzosin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 × 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI Key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1638-1G:
PHR1638-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)