Merck
1012917
USP
アルフゾシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(3-((4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)メチルアミノ)プロピル)テトラヒドロ-2-フランカルボキサミド 塩酸塩, ウロザトラル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
425.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alfuzosin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI Key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Alfuzosin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Alfuzosin Hydrochloride Extended-Release Tablets
生物化学的/生理学的作用
塩酸アルフゾシンはα-アドレナリン受容体遮断薬です。
塩酸アルフゾシンは前立腺肥大症(BPH)の治療に使用されるα-アドレナリン受容体遮断薬です。前立腺や膀胱頸部の筋弛緩作用によって排尿を改善します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1012917-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jarosław Szulfer et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 69-77 (2014-05-06)
This paper focuses on the application of a column classification system based on the Katholieke Universiteit Leuven for the characterization of physicochemical properties of core-shell and ultra-high performance liquid chromatographic stationary phases, followed by the verification of the reliability of