H3167
(2S,3S)-ヒドロキシブプロピオン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,3S)-ヒドロキシブプロピオン 塩酸塩, (+)-(2S,3S)-2-(3-クロロフェニル)-3,5,5-トリメチル-2-モルホリノール 塩酸塩, (2S,3S)-2-(3-クロロフェニル)-3,5,5-トリメチル-2-モルホリノール 塩酸塩, GW353162, SS-ヒドロキシブプロピオン 塩酸塩, ラダファキシン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥12 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
InChI Key
ORXTVTDGPVINDN-BTJVGWIPSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H3167-25MG:
H3167-5MG:
H3167-BULK:
H3167-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
These distinct transporters, NET, DAT and SERT, respectively, are of particular clinical interest because they are the molecular targets for many antidepressants as well as drugs of abuse, such as cocaine and the amphetamines.