Merck
A19202
Sigma-Aldrich
2-アセチルフェナントレン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O
CAS番号:
分子量:
220.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
144-145 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
InChI Key
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A19202-5G:
A19202-VAR:
A19202-1G:
A19202-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)