94876
スルバクタム
analytical standard
別名:
(2S,5R)-3,3-ジメチル-7-オキソ-4-チア-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-2-カルボン酸 4,4-ジオキシド, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, ペニシラン酸 1,1-ジオキシド, ペニシラン酸 S,S-ジオキシド, ペニシラン酸 ジオキシド, ペニシラン酸 スルホン
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94876-BULK:
94876-10MG:
94876-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック