Merck
93777
Supelco
ヘキシル2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]ベンゾエート
analytical standard
別名:
DHHB, ジエチルアミノヒドロキシベンゾイルヘキシルベンゾエート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H31NO4
CAS番号:
分子量:
397.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
InChI
1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
InChI Key
FDATWRLUYRHCJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキシル 2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸は、ベンゾフェノンクラスに属する有機化合物で、市販製品中でUVAフィルターとして使用されており、フリーラジカルに対する保護剤、ならびに主として短波UVA放射により引き起こされる早期皮膚老化に対する保護剤として信頼性があると予測されます。
アプリケーション
ヘキシル 2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸は、塩素処理水中で生成するこの物質の変換産物について液体クロマトグラフィー/質量分析で構造解析を実施する際に、試験物質として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。サポートについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
93777-25MG-BULK:
93777-25MG:
93777-BULK:
93777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camila Martins Kawakami et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 99, 299-309 (2017-01-04)
The aim of the present study was to investigate the photochemical behavior of DHHB and its photostabilizing effect on avobenzone (AVO) in different sunscreen formulations. The formulations were subjected to photostability studies by HPLC and spectrophotometry. In vitro phototoxicity was
LC/MS study of the UV filter hexyl 2?[4?(diethylamino)?2?hydroxybenzoyl]?benzoate (DHHB) aquatic chlorination with sodium hypochlorite
Grbovic.G, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 48(11), 1232-1240 (2013)
Massimiliano Gasparrini et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 17870-17884 (2015-08-08)
Strawberry polyphenols have been extensively studied over the last two decades for their beneficial properties. Recently, their possible use in ameliorating skin conditions has also been proposed; however, their role in preventing UVA-induced damage in cosmetic formulation has not yet
C Couteau et al.
International journal of pharmaceutics, 476(1-2), 160-163 (2014-10-01)
Given that previous studies have highlighted the anti-inflammatory nature, which is influenced by UV radiation, of a certain number of ultraviolet filters currently used in Europe, it seemed interesting to evaluate the persistence of this type of effect. The persistence