Merck
05846
Supelco
Iscotrizinol
analytical standard
別名:
4,4-[[6-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bisbenzoic acid 1,1′-bis(2-ethylhexyl) ester, 4,6-Bis[4-(2-ethylhexyloxycarbonyl)anilino]-2-[4-(tert-butylaminocarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine, Bis(2-ethylhexyl) 4,4‘-[(6-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]dibenzoate, Diethylhexyl butamido triazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H59N7O5
CAS番号:
分子量:
765.98
Beilstein:
11322517
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
InChI Key
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Iscotrizinol is an organic chemical ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens to absorb UVB and some UVA radiations.
アプリケーション
Iscotrizinol may be used as a reference material for the determination of the analyte in the marine sediments by liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
05846-25MG:
05846-VAR:
05846-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Environmental occurrence and distribution of organic UV stabilizers and UV filters in the sediment of Chinese Bohai and Yellow Seas
Apel C, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 235, 85-94 (2018)
Sunscreen use: controversies, challenges and regulatory aspects
Loden M, et al.
British Journal of Dermatology, 165(2), 255-262 (2011)
Trade-offs in ecosystem impacts from nanomaterial versus organic chemical ultraviolet filters in sunscreens
Hanigan D, et al.
Water Research, 139, 281-290 (2018)