1193356
USP
Iscotrizinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4,4-[[6-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bisbenzoic acid 1,1′-bis(2-ethylhexyl) ester, 4,6-Bis[4-(2-ethylhexyloxycarbonyl)anilino]-2-[4-(tert-butylaminocarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine, Bis(2-ethylhexyl) 4,4‘-[(6-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]dibenzoate, Diethylhexyl butamido triazone
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
iscotrizinol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
InChI Key
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1193356-200MG:
1193356-100MG:
試験成績書(COA)