Merck
407941
Sigma-Aldrich
2,2′-メチレンビス[6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール]
99%
別名:
2,2′-メチレンビス[4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)-6-ベンゾトリアゾール-2-イルフェノール], 2,2′-メチレンビス[6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール], 2,2′-メチレンビス[6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-tert-オクチルフェノール]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H50N6O2
CAS番号:
分子量:
658.87
Beilstein:
11326835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
mp
197-199 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
InChI Key
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2′-メチレンビス[6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール]は、ベンゾトリアゾールベースの添加剤であり、紫外線吸収剤(UVA)として使用されています。紫外線を吸収して熱に変換することにより、高分子材料の劣化を低減します。
アプリケーション
主に、日焼け止めや有機電子ベースのアプリケーションのフォトルミネッセンス色素のUVフィルターとして使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407941-25G:
407941-BULK:
407941-VAR:
407941-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simple extraction and HPLC determination of UV-A and UV-B filters in sunscreen products.
De Orsi D, et al.
Chromatographia, 64(9-10), 509-515 (2006)
Effect of polymer matrix on photo-stability of photo-luminescent dyes in multi-layer polymeric structures.
Baumberg I, et al.
Polymer Degradation and Stability, 73(3), 403-410 (2001)
Analysis of UV absorbers and stabilizers in polypropylene by liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry.
Choi S and Jang J
Polymer Testing, 30(6), 673-677 (2011)