certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1485001
APIファミリー
oxybenzone
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
InChI Key
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1074-1G-BULK:
PHR1074-1G:
80332-1G:
PHR1074-1G-PW:
80332-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック