Merck
402400
Sigma-Aldrich
2-[4-(ジブチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2NC6H3(OH)COC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
369.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
190-193 °C (lit.)
官能基
amine
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
CCCCN(CCCC)c1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C22H27NO4/c1-3-5-13-23(14-6-4-2)16-11-12-19(20(24)15-16)21(25)17-9-7-8-10-18(17)22(26)27/h7-12,15,24H,3-6,13-14H2,1-2H3,(H,26,27)
InChI Key
QPNFUBAIQZJEPO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
402400-50G:
402400-VAR:
402400-BULK:
402400-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheng Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 293-296 (2010-04-30)
A highly selective chemosensor based on fluoran dye for Fe(2+), 2'-anilino-3'-methyl-6'-dibuthylamino-N-((2'-(2''-ethylimino) methyl) naphthalen-2-ol) iso-indolin-1-one-fluoran (5), was designed and synthesized. The chemical structures of all the intermediates and the fluoran dye 5 are characterized by (1)H NMR, (13)C NMR, Ms and